Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante de précision avec régulateur, température ambiante à 350°C, alliage d’aluminium
Forme : Carré ; Taille : 3,9 x 3,9 in
Marque: Gestigkeit Harry™ PZ14SR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Shape: Square; Size: 3.9 x 3.9 in.Spécification
Plaque chauffante | |
230 V | |
3,9 x 3,9 in | |
4.9 lb. | |
450 w |
Carré | |
Alliage d’aluminium | |
Température ambiante à 350°C | |
2,2 kg | |
230 V, 450 W |