Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante de précision, 20°C à 300°C, alliage d’aluminium
Forme : Rectangle ; Taille : 24 x 6,3 po
Marque: Gestigkeit Harry™ PZ60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Plaque chauffante haute précision• Plaque en alliage d'aluminium avec boîtier inox et affichage numérique de la température jusqu'à 300°C, précision ±0,5°C
• Régulateur de puissance 10 à 100 % et thermostat de sécurité surchauffe
• Disponible sur demande en version encastrable avec régulateur séparé
• Plaque haute précision ±0,5°C
Spécification
Plaque chauffante | |
230 V | |
24 x 6,3 po | |
19.6 lb. | |
8,9 kg | |
220/240 V, 3300 W |
Rectangle | |
Alliage d’aluminium | |
20°C à 300°C | |
160 mm | |
2000 w |