Learn More
Ohaus™ Balance de précision haute capacité
Simplifiez les mesures de laboratoire haute capacité les plus complexes avec cette balance. Les balances de précision haute capacité Ohaus™ offrent des fonctionnalités inégalées dans une gamme de balances hautes performances et haute capacité.
Marque: Ohaus™ 30057068
5481.50 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21704" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliAffichage : écran graphique tactile VGA en couleur 5,7 pouces (145 mm) avec luminosité contrôlée par l’utilisateur/liliAdaptateur secteur (inclus) ou batterie rechargeable (accessoire vendu séparément)/liliRS232 et USB (inclus) ou deuxième RS232 / Ethernet (accessoires vendus séparément). Sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel./liliConception modulaire, base métallique IP54, boîtier supérieur moulé sous pression, bac en acier inox, indicateur de niveau initial, crochet de pesée intégré sous la balance, verrou d’étalonnage, deux capteurs sans contact, couvercle de protection du boîtier complet/liliFiltres environnementaux sélectionnables, tare automatique, points d’étalonnage de plage sélectionnables par l’utilisateur, verrouillage logiciel et menu de réinitialisation, réglages de communication et options d’impression des données sélectionnables par l’utilisateur, ID projet et ID utilisateur définissables par l’utilisateur, mise en veille automatique/li/ulSpécification
OIML F1 ou ASTM Classe 2 | |
24 kg | |
0,1 g | |
IP 54 | |
plusmn; 0,2 g | |
EX24001M-EU | |
10 °C à 30 °C | |
Pesée, comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée de vérification | |
377 mm | |
120 mm | |
311 mm | |
Puissance d’entrée de 100 à 240 VCA, 0,5 à 0,25 A, 47 à 63 H | |
15 W | |
47/63 Hz |
RS232 standard, 2x USB, 2ème RS232 ou Ethernet en option | |
Écran tactile graphique VGA couleur 5,7 po | |
En laboratoire, dans l'industrie du béton, dans l'assemblage-l | |
Les molettes doivent être ajustées pour mettre l'équilibre à niveau. | |
Boîtier à fond métallique moulé sous pression | |
±0,1 g | |
Balance de précision de grande capacité | |
443 x 377 × 120 mm | |
377 mm | |
443 mm | |
10 kg | |
100/240 V | |
0,63 A |