Learn More
Bochem™ Pince de précision
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
13.85€ - 207.00€
Spécification
Type de pointe | Sharp |
---|---|
Nb par paquet | 1/boîte |
Matériau | Acier inoxydable |
Longueur (métrique) | 120 mm |
Type de produit | Forceps, précision |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11895151
|
Bochem™
1640 |
120 mm | Sharp |
207.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10471601
|
Bochem™
1640 |
120 mm | Sharp | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Extrémités sans arêtes
- Autoserrants
Spécification
Sharp | |
Acier inoxydable | |
Forceps, précision |
1/boîte | |
120 mm | |
Forceps |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Pince de précision