Learn More
Digi-Sense™ Pinces multimètres compactes pré-étalonnées Digi-Sense™
Les pinces multimètres Digi-Sense™ sont dotés d’une conception compacte pour les tests dans des endroits difficiles à atteindre
Marque: Digi-Sense™ 20250-55
Includes: Fils d’essai, sonde de température, mallette de transport, pile 9 V et rapport d’étalonnage traçable NIST fourni par InnoCal.
Description
- Mesures fiables
- Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
- Durabilité accrue grâce au boîtier en plastique moulé double
- Visibilité instantanée avec une alerte LCD lors de la mesure de la tension CA sans contact
- Accédez à des zones de test difficiles grâce à l’ouverture de la mâchoire
- Facilité de mesure améliorée grâce à la fonction DATA HOLD (MAINTIEN DES DONNÉES) sur le grand écran à rétroéclairage
Prestations de service
2 ans
Spécification
Courant alternatif uniquement | |
19,7 cm | |
Volts CC : plusmn; 1,5 % + 2 chiffres ; volts AC : plusmn; 2,0 % + 5 chiffres ; courant alternatif : plusmn; 2,8 % + 5 chiffres ; fréquence : plusmn; 1,5 % + 2 chiffres ; résistivité : plusmn; 3,5 % + 5 chiffres | |
CAT III, 1000 V | |
19,7 x 7 x 4 cm | |
1,5625 in | |
10 à 10 000 Hz | |
1 de chaque | |
−20° à +760°C | |
7 cm |
7,75 in | |
600 V | |
0 à 400 A | |
Bleu / gris | |
Entretien des bâtiments et services d’installation. | |
4 cm | |
Fils d’essai, sonde de température, mallette de transport, pile 9 V et rapport d’étalonnage traçable NIST fourni par InnoCal. | |
−4° à 1400°F | |
2,75 in |