Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en PEEK prédécoupée en bobine de 5 pieds
La tubulure capillaire en PEEK prédécoupée Thermo Scientific™ en bobine de 5 pieds est facile à couper à la longueur désirée.
Marque: Thermo Scientific™ 37020
Description
La tubulure capillaire en PEEK prédécoupée Thermo Scientific™ en bobine de 5 pieds est facile à couper à la longueur désirée.
- Compatibilité chimique élevée
- Biocompatible
- Peut être utilisée avec des raccords Fingertight standard
- Résistante à la plupart des solvants organiques, mais l’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont pas recommandés
Spécification
HPLC | |
0,020 po de D.I. ; 5 pieds de longueur ; orange | |
0,020 in | |
5 ft. | |
PEEK |
Tubulure HPLC | |
HPLC | |
0.51 mm | |
1.524 m |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.