Learn More
Sulfate de praséodyme(III) octahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
56.60€ - 142.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13510-41-3 |
---|---|
Formule moléculaire | H16O20Pr2S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 714.103 |
Numéro MDL | MFCD00149832 |
Clé InChI | NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate |
CID PubChem | 25022097 |
Nom IUPAC | praséodyme(3+) ; trisulfate ; octahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11332568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014607.14 |
25 g |
56.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014607.22 |
100 g |
142.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13510-41-3 | |
714.103 | |
NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H | |
25022097 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3] |
H16O20Pr2S3 | |
MFCD00149832 | |
praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate | |
praséodyme(3+) ; trisulfate ; octahydraté |
Spécification
Praseodymium(III) sulfate octahydrate | |
13510-41-3 | |
Poudre | |
H16O20Pr2S3 | |
praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3] | |
714.103 | |
714.12 (570.00 Anhydrous) | |
Green powder |
Rare Earth Oxides Content | |
Vert | |
99.9% (REO) | |
MFCD00149832 | |
NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H | |
praséodyme(3+) ; trisulfate ; octahydraté | |
25022097 | |
Odorless | |
2.827g/cm3 |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-622-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only