Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionate de praséodyme(III)
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Praseodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Nom IUPAC | praseodymium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide) |
Poids de la formule | 762.06 |