Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionate de praséodyme(III)
Code produit. 11348218
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 47814-20-0
Formule moléculaire C15H3F18O6Pr
Poids moléculaire (g/mol) 762.06
Numéro MDL MFCD00058835
Clé InChI SKKOUYOCVZQSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme praseodymium 3+ ion 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxo-2-penten-2-olate; praseodymium 3+, 1,1,1,5,5,5-hexakis fluoranyl-4-oxidanylidene-pent-2-en-2-olate; praseodymium 3+
CID PubChem 53395444
SMILES [Pr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Nom IUPAC 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate ; praséodyme(3+)
Poids de la formule 762.06