Learn More
Fluorure de praséodyme(III), anhydre, REacton™, 99,9895 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
40.90€ - 627.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13709-46-1 |
---|---|
Formule moléculaire | F3Pr |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.90 |
Numéro MDL | MFCD00016287 |
Clé InChI | BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | praseodymium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Pr+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011241.04 |
2 g | |||||||
11386298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011241.09 |
10 g |
150.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011241.18 |
50 g |
627.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13709-46-1 | |
197.90 | |
BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[Pr+3] |
F3Pr | |
MFCD00016287 | |
praseodymium(3+) trifluoride |
Spécification
Praseodymium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Vert | |
(REO) | |
PrF3 | |
UN3288 | |
[F-].[F-].[F-].[Pr+3] | |
197.90 | |
99.9895% | |
Odorless | |
6.2 g/mL |
1395°C | |
13709-46-1 | |
Poudre | |
F3Pr | |
MFCD00016287 | |
BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K | |
praseodymium(3+) trifluoride | |
197.9 | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-254-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only