Learn More
Fluorure de praséodyme(III), anhydre, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306918
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-46-1
Formule moléculaire F3Pr
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00016287
Clé InChI BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC praseodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) fluoride
Point de fusion 1395°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 197.9
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 6.2g/mL