Learn More
Chlorure de praséodyme(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
150.75€ - 456.27€
Identifiants chimiques
CAS | 10361-79-2 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00011176 |
Synonyme | acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338168
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039386.06 |
5 g |
150.75€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348168
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039386.14 |
25 g |
456.27€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Praseodymium(III) chloride is used in producing metal praseodymium and praseodymium compounds,glass,ceramic and coloring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
10361-79-2 | |
MFCD00011176 | |
acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g |
Spécification
1700°C | |
786°C | |
10361-79-2 | |
(REO) | |
14,7712 | |
Soluble in water. (1039g/L) at 13 C. | |
99.99% | |
Ampoule | |
4.02 g/mL |
Praseodymium(III) chloride | |
Ultra dry | |
Poudre | |
MFCD00011176 | |
acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g | |
247.27 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-794-4
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante