Learn More
Carbonate de praséodyme(III) octahydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
50.10€ - 391.00€
Identifiants chimiques
CAS 14948-62-0
Formule moléculaire C3H16O17Pr2
Poids moléculaire (g/mol) 605.959
Numéro MDL MFCD00211307
Clé InChI SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H
Synonyme praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate
CID PubChem 25022096
Nom IUPAC carbonate de praséodyme(3+) octahydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11352278
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013182.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11372278
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013182.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11362278
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013182.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14948-62-0
605.959
SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H
25022096
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3]
C3H16O17Pr2
MFCD00211307
praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate
carbonate de praséodyme(3+) octahydraté
Spécification
Praseodymium(III) carbonate octahydrate
Cristalline
C3H16O17Pr2
praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3]
605.959
605.97 (461.85 Anhydrous)
Reacton™
14948-62-0
(REO)
MFCD00211307
SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H
carbonate de praséodyme(3+) octahydraté
25022096
99.99%
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 227-578-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante