Learn More
Carbonate de praséodyme(III) octahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
88.90€ - 320.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14948-62-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H16O17Pr2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 605.959 |
Numéro MDL | MFCD00211307 |
Clé InChI | SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate |
CID PubChem | 25022096 |
Nom IUPAC | carbonate de praséodyme(3+) octahydraté |
SMILES | C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11342568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014609.14 |
25 g |
88.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11352568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014609.22 |
100 g |
320.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14948-62-0 | |
605.959 | |
SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H | |
25022096 | |
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3] |
C3H16O17Pr2 | |
MFCD00211307 | |
praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate | |
carbonate de praséodyme(3+) octahydraté |
Spécification
Praseodymium(III) carbonate octahydrate | |
Vert | |
99.9% (REO) | |
MFCD00211307 | |
SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H | |
carbonate de praséodyme(3+) octahydraté | |
25022096 | |
Odorless |
14948-62-0 | |
Cristalline | |
C3H16O17Pr2 | |
praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate | |
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3] | |
605.959 | |
605.97 (461.85 Anhydrous) | |
Green crystalline |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 227-578-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only