Learn More
Bromure de praséodyme(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
216.08€ - 713.55€
Identifiants chimiques
CAS 13536-53-3
Numéro MDL MFCD00049762
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11388557
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035714.04
2 g
216.08€
2g
11378557
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035714.09
10 g
713.55€
10g
Description
Description
Praseodymium(III) bromide has some of the common uses such as in aircraft engines, motion picture industry, coloring in glasses and enamels, color cubic zirconia to simulate peridot, welder and glass blower goggles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
Spécification
Identifiants chimiques
13536-53-3
MFCD00049762
Spécification
Praseodymium(III) bromide
Ultra dry
Poudre
MFCD00049762
380.63
Ampoule
691°C
13536-53-3
(REO)
It is soluble in water.
99.99%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-893-0
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
  • Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante