Learn More
Atago™ Réfractomètre numérique modèle PR-100SA
Marque: Atago™ 3488
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Réfractomètre numérique portable• Haute précision 0,1% Brix
• 3 échelles à façon pour lecture directe
• Affichage de la température de mesure
• Construction robuste Boîtier résistant aux éclaboussures. Chambre échantillon en acier inox
• Mesures fiables et simples
• Détection des interférences liées à une lumière extérieure trop intense
• Compensation automatique de température
• Affichage numérique de la température de mesure
• Calibrage 1 point sur eau distillée (sauf 1077-9044)
• 3 échelles à façon (saisie d'un coefficient de correction spécifique à l'échantillon)
• Réfractomètre numérique
Spécification
Réfractomètre numérique | |
PR-100SA | |
1 ‰ | |
Idéal pour mesurer la salinité | |
300 g | |
Pile sèche 006P (9 V) |
Salinité 0 à 100 | |
±2 ‰ | |
Concentration de salinité | |
IP 64 | |
5°C à 40°C |