Learn More
Bohlender™ Raccord à vis HT en PPS BOLA™
Utilisez ces raccords à vis pour connecter les équipements et les accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal. Les raccords à vis HT en PPS Bohlender™ BOLA™ sont parfaits pour fixer les sondes, les thermomètres, les tubes plongeurs ou les câbles dans les cuves de réaction.
Marque: Bohlender™ D629-46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchon à vis en PPS noir
- Pièces internes : Bague en V en PPS, joint torique en FKM, bague conique et bague d’étanchéité en PTFE
- Pour les diamètres de tubulure de moins de 3 mm (non exposées au milieu)
- Bonne résistance chimique
- Le milieu est uniquement exposé au PTFE
Spécification
Conforme aux spécifications de la FDA | |
PPS | |
-50°C | |
GL 18 | |
10 bar |
Joint à vis HT | |
Pour tubulures de 4 mm de dia. ext. | |
1 de chaque | |
Noir | |
250°C |