Learn More
PPP3CC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène PPP3CC
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16836645
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
55163-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16826645
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
55163-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This antibody is specific to PPP3CC.
Calmodulin-dependent protein phosphatase, calcineurin, is involved in a wide range of biologic activities, acting as a Ca, calcineurin A-beta, and calcineurin A-gamma (CALNA3), have been cloned for the catalytic subunit. These genes have been identified in humans, mice, and rats, and are highly conserved between species (90 to 95% amino acid identity).
Spécification
Spécification
PPP3CC
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
P48454
19057, 5533
Peptide
Primary
-20°C
PPP3CC
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
36 53aa, CALNA3, CAM PRP catalytic subunit, CNA3, PPP3CC
Ppp3cc
IgG
Antigen Affinity Chromatography