Learn More
PP11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PP11 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16878024
|
Proteintech
18002-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16868024
|
Proteintech
18002-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes a protein with protease activity and is expressed in the placenta. The protein may be useful as a tumor marker. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this protein.Spécification
PP11 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P21128, Q3V188 | |
19011, 680317, 8909 | |
PP11 Fusion Protein Ag12494 | |
Primary | |
-20°C | |
ENDOU |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
26 serine protease, ENDOU, P11, Placental protein 11, PP11, Protein endoU, PRSS26 | |
Endou | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |