Learn More
Buerkle™ Couvercle en PP pour récipient de stockage / empilage Buerkle™
Le couvercle en PP Buerkle™ pour récipient de stockage / empilage Buerkle™ est la solution idéale pour recouvrir les récipients de stockage / empilage.
23.55€ - 39.45€
Spécification
Type de produit | Couvercle |
---|---|
Matériau | PP |
Type de bouchon | Couvercle |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10268920
|
Buerkle™
3414-0001 |
Récipients de stockage/empilage de 400 x 300 mm |
23.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10441561
|
Buerkle™
3414-0002 |
Récipients de stockage/empilage de 600 x 400 mm |
39.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PP
- Couvercle pour récipients de stockage
Spécification
Couvercle | |
PP | |
Couvercle |