Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour tubes à essai en fil d’acier Poxygrid™
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
Marque:  Bel-Art™ F18760-1150
Code produit. 13422509
  • 61.78€ / 12 pièces
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
  • Résiste à une plage de températures de -223°C (-369°F) à 121°C (250°F)
  • Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés ultra-résistants
  • Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
  • Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
  • Stockage de 40 à 108 tubes (cinq diamètres différents de tubes à essai)
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Bleu
Acier recouvert d’époxy
12 x 8,25 x 2,5 po (30,5 x 21 x 6,4cm)
12 po
8,25 po
2,5 in
16 mm
Autoclavable
Tubes (13 à 16 mm)
150
305 mm
209 mm
64 mm
150 mm