Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour tubes à essai en fil d’acier Poxygrid™
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
Marque: Bel-Art™ F18756-0160
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
- Résiste à une plage de températures de -223°C (-369°F) à 121°C (250°F)
- Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés ultra-résistants
- Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
- Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Stockage de 40 à 108 tubes (cinq diamètres différents de tubes à essai)
- Autoclavables
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Bleu | |
Acier recouvert d’époxy | |
8 x 5 x 2,5 po (20,3 x 12,9 x 6,4cm) | |
8 po | |
5,06 in | |
2,5 in |
Autoclavable | |
Tubes (13 à 16 mm) | |
60 | |
20,3 cm | |
12,9 cm | |
6,4 cm | |
16 mm |