Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour tubes à essai en fil d’acier Poxygrid™
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
Marque:  Bel-Art™ F18757-0000
Code produit. 12972550
  • 52.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
  • Résiste à une plage de températures de -223°C (-369°F) à 121°C (250°F)
  • Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés ultra-résistants
  • Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
  • Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
  • Stockage de 40 à 108 tubes (cinq diamètres différents de tubes à essai)
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Vert
Acier recouvert d’époxy
9,5 x 5,1 x 2,5 po. (242 x 130 x 64 mm)
9,48 in
5,12 in
2,51 in
Autoclavable
Tubes (13 à 16 mm)
72
242 mm
130 mm
64 mm
16 mm