Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur Powered Ice
L’échantillonneur Powered Ice de Sampling Systems™ s’adapte à tous les forets électriques standards. Il prélève les échantillons en quelques secondes.
Marque:  Sampling Systems™ 6010A-240
Code produit. 15819381
  • 479.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Structure en acier inox 316 l résistant aux produits chimiques
  • Convient à tous les forets électriques standards (foret non fourni)
  • Prélève des échantillons en quelques secondes
  • Grand diamètre pour l’échantillonnage à section transversale de grande taille
  • Fourni avec une tige d’éjection
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (316L)
Échantillonnage à glace
240 mm
Tige de décharge
50 mm