Learn More
Thermo Scientific™ Particules enrobées de streptavidine Power-Bind™
Liez une variété de ligands biotinylés, y compris l’ADN / ARN, les oligo-éléments, les anticorps et les protéines avec les particules enrobées de streptavidine Thermo Scientific™ Power-Bind.
Marque:  Thermo Scientific™ 29000701010150
502.29 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11894982
  • 800.00€ / 5mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Liez une variété de ligands biotinylés, y compris l’ADN / ARN, les oligo-éléments, les anticorps et les protéines avec les particules enrobées de streptavidine Thermo Scientific™ Power-Bind. Ces particules possèdent des capacités de liaison à la biotine très élevées et stables et répondent aux préoccupations des fabricants de kits de test diagnostique et des chercheurs travaillant sur les acides nucléiques. Les microparticules réduisent les effets de matrice de sérum et améliorent la précision des dosages, générant ainsi des liaisons faibles, non spécifiques, des protéines sériques et des autres substances interférentes.
L’utilisation de microparticules en soutien de la phase solide dans le cadre de divers immunodosages et de purifications par affinité est connue depuis longtemps ; toutefois, l’obtention d’une activité intense et d’une liaison stable des ligands en phase solide s’avère plus difficile. Les composés biotinylés se lient de façon stable aux particules enduites de streptavidine Power-Bind après une simple incubation dans une solution tampon, en raison de l’affinité importante de l’interaction biotine-streptavidine. Les particules agissent également comme des espaceurs, ce qui améliore l’activité spécifique du ligand lié. Suspensions de particules non magnétiques monodispersées avec la streptavidine liée de façon covalente à la surface dans une forme hautement active
Fabriquées à partir de particules de carboxylate modifié OptiLink™ de 0,3 μm ou 0,8 μm
Capacité élevée de liaison à la biotine
Extrêmement stable, longue durée de conservation
Simplifie le processus de liaison de ligands aux particules
Allie les avantages des grandes surfaces et d’une activité de liaison facile, à haute affinité et spécificité
Parfaite pour les tests à chimiluminescence, la capture de ligands biotinylés, ainsi que pour la biologie moléculaire, les immunodosages ou les applications de préparation des échantillons
Avantages de la liaison Power-Bind :
  • Constante de dissociation (rapport molaire 10 à 15 Kd), protocoles de liaison simples en une étape pour les ligands biotinylés
  • Forte activité des ligands liés à la surface pouvant résoudre facilement les problèmes de couplage difficile
  • Réactions simples de biotinylation aqueuse
  • Faibles interactions non spécifiques (surface de microparticule bloquée)
  • Particules extrêmement mobiles pour les applications à base de membrane
  • Peuvent être utilisées dans le cadre des EIA avec les systèmes de détection de biotine/enzymes
  • Effet d’espaceur bénéfique de la molécule SA
  • Un choix de diamètres de 0,3 μm ou 0,8 μm pour différentes exigences d’application
Recommandé dans les cas suivants :
Microbilles non magnétiques universelles pour le couplage de ligands uniques Diagnostics cliniques et applications de biologie moléculaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Comprend un certificat d’analyse
Particules enrobées de streptavidine Power-Bind
Liaison du ligand biotinylaté, Essais de diagnostic
Particules spécialisées
0,05 % de Na Az
Les échantillons d’évaluation Power-Bind sont conditionnés en flacons de 1 ml à 1 % de solides (10 mg/ml). Sélectionner des lots individuels à évaluer.
Thiocyanate de guanidinium ; DMF et DMSO à 100 % ; environnements d’irradiation par ultrasons ; thermocyclage par PCR
2°C à 8°C
Blanc ou incolore
Polystyrène
Notice et certificat d’analyse
5 ml
Les particules de streptavidine enrobées Power-Bind sont disponibles en différentes concentrations et dans des tailles de conditionnement sur demande.
0,3 μm