Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur PowderThief 12,5 mm de diamètre
Largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. L’échantillonneur de poudre PowderThief Sampling Systems™ de 12,5 mm de diamètre convient à l’échantillonnage de poudres et granulés à écoulement libre.
Marque: Sampling Systems™ 1030A-1500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Large gamme de tailles d’échantillon
- Large gamme de longueurs d’échantillonneur
- Simplicité d’utilisation
- Une gamme d’embouts est disponible pour qu’un seul échantillonneur puisse être utilisé pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Échantillonneur de poudre | |
Acier inoxydable (316) | |
1500 mm |
Acier inoxydable (316) | |
12,5 mm |