Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur PowderThief 12,5 mm de diamètre
Largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. L’échantillonneur de poudre PowderThief Sampling Systems™ de 12,5 mm de diamètre convient à l’échantillonnage de poudres et granulés à écoulement libre.
Marque:  Sampling Systems™ 1030A-1000
Code produit. 15829181
  • 268.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Large gamme de tailles d’échantillon
  • Large gamme de longueurs d’échantillonneur
  • Simplicité d’utilisation
  • Une gamme d’embouts est disponible pour qu’un seul échantillonneur puisse être utilisé pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Spécification
Échantillonneur de poudre
Acier inoxydable (316)
1000 mm
Acier inoxydable (316)
12,5 mm