Learn More
Sampling Systems™ Powder Trier
Construit en acier inoxydable robuste, il convient à l’échantillonnage des céréales, des grains, des poudres à écoulement libre, des granulés et même des poudres légèrement cohésives. Sampling Systems™ Powder Trier est idéal pour prélever un grand volume, échantillon à section transversale à partir de récipients, de sacs ou de silos.
940.00€ - 1225.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
---|---|
Diamètre (métrique) | 25 mm (à l’exclusion du rouleau) |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15462184
|
Sampling Systems™
1216A-600 |
110 mL | 3 fentes | 600 mm |
940.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15819231
|
Sampling Systems™
1216A-1000 |
190 mL | 4 fentes | 1000 mm |
1095.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15829231
|
Sampling Systems™
1216A-1500 |
300 mL | 5 fentes | 1500 mm |
1225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Finition brillante
- Convient au prélèvement d’un échantillon de grand volume à partir d’une poudre compactée
- Peut prélever un échantillon (composite) à section transversale
Spécification
Acier inoxydable (316L) | |
25 mm (à l’exclusion du rouleau) |