Learn More
Usbeck™ Spatule pour poudre
Transférez les substances en toute simplicité. La spatule pour poudre Usbeck™ est idéale pour le transfert de substances.
2.55€
Spécification
Type de produit | Spatule pour poudre |
---|---|
Matériau | Acier inox |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10760503
|
Usbeck™
3284 |
210 mm |
2.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inox
- Largeur de la lame : 9 mm
Spécification
Spatule pour poudre | |
Acier inox |