Learn More
Sampling Systems™ Lance pour échantillons de poudre
Offre un effet de levier supplémentaire lors de la poussée de l’échantillonneur dans le matériau. La lance pour échantillons de poudre Sampling Systems™ est idéale pour le prélèvement d’échantillons de poudres et de certains pâtes.
Marque: Sampling Systems™ 1665H-1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquée en acier inoxydable 316 l
- Disponible en différentes tailles et avec différentes poignées
- Peut être utilisée en laboratoire ou sur site
- Disponible en stock
Spécification
Lance d’échantillon | |
Poignée à usage intensif | |
1000 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
Taille d’ouverture de 50 % | |
25 mm |