Learn More
Sampling Systems™ Lance pour échantillons de poudre
Offre un effet de levier supplémentaire lors de la poussée de l’échantillonneur dans le matériau. La lance pour échantillons de poudre Sampling Systems™ est idéale pour le prélèvement d’échantillons de poudres et de certains pâtes.
Marque:  Sampling Systems™ 1660H-600
Code produit. 15859291
  • 323.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquée en acier inoxydable 316 l
  • Disponible en différentes tailles et avec différentes poignées
  • Peut être utilisée en laboratoire ou sur site
  • Disponible en stock
Spécification
Spécification
Lance d’échantillon
Poignée à usage intensif
600 mm
Acier inoxydable (316L)
Taille d’ouverture de 25 %
25 mm