Learn More
Sampling Systems™ Lance à poudre
Échantillonneur polyvalent qui peut être utilisé horizontalement à travers un sac ou verticalement pour prélever des échantillons à partir de fûts, de barils, de super sacs, et plus encore. L’échantillonneur Powder Lance Sampling Systems™ est un échantillonneur en vrac à section transversale pour les poudres cohésives qui peut être utilisé pour prélever de grands volumes d’échantillons de poudres cohésives.
252.00€ - 710.00€
Spécification
Type de produit | Lance à poudre |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) du noyau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) du noyau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15809321
|
Sampling Systems™
2250A-2000 |
360 mL | 2030 mm | 1600 mm |
710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15819321
|
Sampling Systems™
2250A-600 |
190 mL | 630 mm | 500 mm |
252.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15899311
|
Sampling Systems™
2250A-1000 |
300 mL | 1030 mm | 900 mm |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriquée en acier inoxydable 316 l
- Échantillons discrets multi-niveaux
Spécification
Lance à poudre | |
Acier inoxydable (316L) |