Learn More
BRAND™ Entonnoir à poudre
L’entonnoir à poudre est doté d’un rebord supérieur poli au feu et d’une tige courte et large.
Marque: BRAND™ 146506
10.09 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Verre borosilicaté 3.3
- Rebord supérieur poli au feu et rodé
- Avec tige courte et large
Spécification
50 mm | |
18 mm | |
Verre borosilicaté | |
Entonnoir |