Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon à poudre avec joint rodé conique
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03043070
Code produit. 11806104
  • 132.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ballons pour évaporateurs
• Rotavapor Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Ballons 50 à 3000mL forme poire
• Le volume de liquide ne doit pas dépasser 50% du volume du ballon
• Ballon dessiccateur CN 29/32
• Ballon à cannelures aspirées
• 1000mL
Spécification
Spécification
Verre Duran
Évaporateurs rotatifs
126 mm
Flacon à poudre
1000 mL