Learn More
Norme pour point de versement, Paragon Scientific™
Matériaux de référence certifiés pour le point d'écoulement pour la vérification des instruments de laboratoire utilisés dans l'analyse des produits pétroliers et dérivés pour le point d15'écoulement IP , ASTM D97 , NFT60 -105.
Marque:  Paragon Scientific CRMU-PPLU
Code produit. 15866862
  • 225.63€ / 250mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Certifié selon l'ISO17025 / ISO17034 sous accréditation UKAS au moyen d'une méthode spécifique d'étude inter-laboratoire.
  • Entièrement traçable aux normes internationales.
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
250 mL
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Norme pour point de versement, Paragon Scientific™ > Quantité : 250 ml
Valeurs nominales citées