Learn More
Tungstate de potassium, 99,95 %, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, -100 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13438688
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-60-5
Formule moléculaire K2O4W
Poids moléculaire (g/mol) 326.05
Clé InChI AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w
CID PubChem 3084032
Nom IUPAC Dipotassium ; dioxido(dioxo)tungstène
SMILES [O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tungstate
Point de fusion 921°C
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95%
Formule linéaire K2WO4
Merck Index 15,7811
Poids de la formule 326.05
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Métal à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Identifiant produit
  • Potassium tungstate