Learn More
Thiocyanate de potassium, Honeywell™
Code produit. 15635990 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
2.5 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Purum p.a., ≥ 98,0 % (AT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-20-0
Formule moléculaire CKNS
Poids moléculaire (g/mol) 97.176
Numéro MDL MFCD00011413
Clé InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
CID PubChem 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nom IUPAC potassium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium thiocyanate
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire KSCN
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594799
Poids de la formule 97.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (AT)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thiocyanate de potassium, Honeywell™ >