Learn More
Thiocyanate de potassium, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium thiocyanate |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | KSCN |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3594799 |
Poids de la formule | 97.18g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% (AT) |