Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thiocyanate de potassium, 99 %, pour biochimie
Code produit. 12615137
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-20-0
Formule moléculaire CKNS
Poids moléculaire (g/mol) 97.18
Clé InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
CID PubChem 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nom IUPAC thiocyanate de potassium
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium thiocyanate
Point de fusion 170.0°C to 179.0°C
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire KSCN
Merck Index 15,7807
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 97.18
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.886
Densité 1.8860g/mL