Learn More
Thiocyanate de potassium, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10618313
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-20-0
Formule moléculaire CKNS
Poids moléculaire (g/mol) 97.18
Numéro MDL MFCD00011413
Clé InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
CID PubChem 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nom IUPAC thiocyanate de potassium
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium thiocyanate
Point de fusion 170.0°C to 179.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Formule linéaire KSCN
Fieser 01,954
Merck Index 15, 7807
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 97.18
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 1.886
Densité 1.8860g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.