Learn More
Thiocyanate de potassium, 0,1 M, Chem Lab™
Code produit. 10293902
Click to view available options
Quantité:
1 L
Potassium thiocyanate solution 0,1M-0,1N
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
Spécification
Quantité 1 L
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 mol/L
Densité 1,01g/mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium thiocyanate 0.1 mol/l
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: KCNS/H2O