Learn More
Tétraiodomercurate de potassium, alcalin (I+II), Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Réactifs pharmacopée peuvent être utilisés dans analyses de pharmacopée et monographies, produites dans un système de gestion ISO 9001 conforme aux BPF, conformément spécifications pertinentes de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Normes de pharmacopée sont également accréditées conformément ISO 17025 et Guide 43.
Marque: Fisher Chemical RP 185 100
Spécification
2 x 1000 mL | |
EU Ph Ref: 1071600 | |
Eu.Ph. | |
Flacon (verre, PEHD) |
Sécurité et traitement
- Potassium Tetraiodomercurate Solution, alkaline
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P330-Rincer la bouche.
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.