Learn More
Tétrafluoroborate de potassium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium tetrafluoroborate |
Point de fusion | 530.0°C |
Note relative au nom | c.p. |
Couleur | Blanc à gris |
Forme physique | Poudre de microcristaux |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min |
Formule linéaire | KBF4 |
Merck Index | 15,7804 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 4.4g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in boiling alcohol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium tetrafluoroborate
Nom du produit
Tétrafluoroborate de potassium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu