Learn More
Tétracyanopalladate de potassium(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15400997
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate
CAS 14516-46-2
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Formule moléculaire C4K2N4Pd
Numéro MDL MFCD00150431
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in water. It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
Clé InChI NKYOTIKKMTWAOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[K+].N#C[Pd](C#N)(C#N)C#N
Nom IUPAC dipotassium palladiumtetracarbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 288.69
Poids de la formule 288.68 (Anhydrous)