Learn More
Tétrachloroplatine de potassium(II), 99,9 % (base de métaux), Pt 46,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
119.00€ - 2385.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-99-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4H4K2Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 419.11 |
Numéro MDL | MFCD00011378 |
Clé InChI | JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate |
CID PubChem | 61440 |
SMILES | Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11301698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011048.03 |
1 g |
119.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011048.06 |
5 g |
517.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011048.14 |
25 g |
2385.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium tetrachloroplatinate solution is used in the preparation of platinum (Pt) nanoparticles. Ligands like ammonia or triphenyl phosphine can able to replace the chloride ligands to afford various derivatives. The replacement by ammonia results in the preparation of cisplatin, which is used in the cancer treatment. Further, it is used as catalyst in the hydroarylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-99-7 | |
419.11 | |
JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N | |
61440 |
Cl4H4K2Pt | |
MFCD00011378 | |
potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] |
Spécification
Potassium tetrachloroplatinate(II) | |
Pt 46.0% min. | |
Rouge à marron | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD00011378 | |
Soluble in hot water. Slightly soluble in water. | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] | |
419.11 | |
415.11 | |
Red-brown crystals |
(decomposition) | |
10025-99-7 | |
Cristalline | |
Cl4H4K2Pt | |
potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate | |
JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium;tétrachloroplatine(2-) | |
61440 | |
Odorless | |
3.38 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H301-H315-H317-H318-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-050-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TP1850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only