Learn More
Tétrachloroplatine de potassium(II), 46-47 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
133.67€ - 2094.42€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-99-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4H4K2Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 419.11 |
Numéro MDL | MFCD00011378 |
Clé InChI | JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate |
CID PubChem | 61440 |
SMILES | Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10594131
|
Thermo Scientific Acros
195360010 |
1 g | Flacon en verre |
133.67€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10144260
|
Thermo Scientific Acros
195360050 |
5 g | Flacon en verre |
532.65€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10348753
|
Thermo Scientific Acros
195360250 |
25 g | Flacon en verre |
2094.42€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-99-7 | |
419.11 | |
JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N | |
61440 |
Cl4H4K2Pt | |
MFCD00011378 | |
potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] |
Spécification
Potassium tetrachloroplatinate(II) | |
10025-99-7 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
K2PtCl4 | |
02,182; 04,215 | |
potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate | |
JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium;tétrachloroplatine(2-) | |
61440 | |
46 to 47% Pt |
250.0°C | |
Rouge à marron | |
Cl4H4K2Pt | |
MFCD00011378 | |
15, 7801 | |
Solubility in water: 10g/L (20°C) | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] | |
419.11 | |
415.1 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-050-9
- Potassium tetrachloroplatinate(II)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium tetrachloroplatinate(II)