Learn More
Tétrachloroplatine de potassium, 99,99 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
165.00€ - 567.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-99-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4H4K2Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 419.11 |
Numéro MDL | MFCD00011378 |
Clé InChI | JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate |
CID PubChem | 61440 |
Nom IUPAC | dipotassium;tétrachloroplatine(2-) |
SMILES | Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11386315
|
Thermo Scientific Acros
437030010 |
1 g | Flacon en verre |
165.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11396315
|
Thermo Scientific Acros
437030050 |
5 g | Flacon en verre |
567.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
10025-99-7 | |
419.11 | |
JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N | |
61440 | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] |
Cl4H4K2Pt | |
MFCD00011378 | |
potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate | |
dipotassium;tétrachloroplatine(2-) |
Spécification
Potassium tetrachloroplatinate | |
10025-99-7 | |
Crystals | |
Cl4H4K2Pt | |
MFCD00011378 | |
potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate | |
JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium;tétrachloroplatine(2-) | |
61440 | |
99.99% |
250.0°C | |
Marron ou orange à rouge | |
99.99% | |
K2PtCl4 | |
15,7801 | |
Solubility in water: 10g/L (20°C) | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--] | |
419.11 | |
415.1 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-050-9
RUO – Research Use Only