Learn More
Tétrachloropalladate de potassium(II), 32,0 % de Pd minimum, Thermo Scientific Chemicals
204.00€ - 996.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-98-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4K2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 326.41 |
Numéro MDL | MFCD00011373 |
Clé InChI | LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium |
CID PubChem | 61438 |
Nom IUPAC | tétrachloropalladate(2-) de dipotassium |
SMILES | Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10002560
|
Thermo Scientific Acros
195120020 |
2 g | Flacon en verre |
204.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10164070
|
Thermo Scientific Acros
195120100 |
10 g | Flacon en verre |
996.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-98-6 | |
326.41 | |
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J | |
61438 | |
Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+] |
Cl4K2Pd | |
MFCD00011373 | |
potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium | |
tétrachloropalladate(2-) de dipotassium |
Spécification
Potassium tetrachloropalladate(II) | |
min 32.0% Pd | |
Marron à marron-vert | |
Cl4K2Pd | |
MFCD00011373 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol | |
Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+] | |
326.41 | |
326.41 | |
2.67 |
105.0°C | |
10025-98-6 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
K2PdCl4 | |
potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium | |
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J | |
tétrachloropalladate(2-) de dipotassium | |
61438 | |
≥32% (Pd) | |
2.6700g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-049-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TT4100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium tetrachloropalladate(II)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.