Learn More
Tétrachloropalladate de potassium(II), 99,99 % (base de métaux), Pd 32,2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™
204.00€ - 996.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-98-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4K2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 326.417 |
Numéro MDL | MFCD00011373 |
Clé InChI | LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium |
CID PubChem | 61438 |
Nom IUPAC | tétrachloropalladate(2-) de dipotassium |
SMILES | Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11301978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011885.04 |
2 g |
204.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11311978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011885.09 |
10 g |
996.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-98-6 | |
326.417 | |
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J | |
61438 | |
Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+] |
Cl4K2Pd | |
MFCD00011373 | |
potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium | |
tétrachloropalladate(2-) de dipotassium |
Spécification
Potassium tetrachloropalladate(II) | |
Pd 32.2% min. | |
Rouge à marron | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00011373 | |
Soluble in water,methanol and ethanol. | |
Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+] | |
326.417 | |
326.42 | |
Hygroscopic | |
2.67 |
105°C (decomposition) | |
10025-98-6 | |
Cristalline | |
Cl4K2Pd | |
potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium | |
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J | |
tétrachloropalladate(2-) de dipotassium | |
61438 | |
Odorless | |
Red-brown crystals |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-049-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TT4100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche