Learn More
Tétraborate de potassium tétrahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | 850°C |
CAS | 12045-78-2 |
Couleur | Blanc |
pH | 9.2 to 9.3 |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 500 g |
Formule moléculaire | B4K2O7·4H2O |
Numéro MDL | 149924 |
Poids de la formule | 305.5g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium tetraborate tetrahydrate
- Attention
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.